Acide 4-(trifluorométhyl)anthranilique
013879-5G 013879-25G
FLUO013879-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013879-5G FLUO013879-25G
Acide 4-(trifluorométhyl)anthranilique
4-(Trifluoromethyl)anthranilic acid
Formule: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00519334
Numéro CAS: 402-13-1
EINECS: 206-937-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité