Acide 2-nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluique
Synonyms: 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoic acid
005487-25G 005487-100G
FLUO005487-25GEA 0 EUR InStock
FLUO005487-25G FLUO005487-100G
Acide 2-nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluique
Acide 2-nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluique
Formule: C₈H₄F₃NO₄
MW: 235,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007142
Numéro CAS: 320-94-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité