4-Fluoro-3-iodotoluène
009207-10G 009207-25G 009207-5G
FLUO009207-10GEA 0 EUR InStock
FLUO009207-10G FLUO009207-25G FLUO009207-5G
4-Fluoro-3-iodotoluène
4-Fluoro-3-iodotoluène
Formule: C₇H₆FI
MW: 236,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079759
Numéro CAS: 452-82-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité