2-Fluoro-6-iodotoluène
013320-25G 013320-5G
FLUO013320-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013320-25G FLUO013320-5G
2-Fluoro-6-iodotoluène
2-Fluoro-6-iodotoluène
Formule: C₇H₆FI
MW: 236,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142922
Numéro CAS: 443-85-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité