Isothiocyanate de 2-(trifluorométhyl)phényle
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBSB01593.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB01593.1 MAYBSB01593EA
Isothiocyanate de 2-(trifluorométhyl)phényle
Isothiocyanate de 2-(trifluorométhyl)phényle
Formule: C₈H₄F₃NS
MW: 203,19 g/mol
Point d'ébullition: 214…216 °C (1013 hPa)
Densité: 1,346 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00039644
Numéro CAS: 1743-86-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité