Isothiocyanate de 4-(trifluorométhyl)phényle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L11890.06EA 155 EUR InStock
L11890.06 L11890.03
Isothiocyanate de 4-(trifluorométhyl)phényle ≥98%
Isothiocyanate de 4-(trifluorométhyl)phényle
Formule: C₈H₄F₃NS
MW: 203,19 g/mol
Point d'ébullition: 207 °C
Point de fusion: 39…42 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039645
Numéro CAS: 1645-65-4
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité