Isothiocyanate de 4-(trifluorométhyl)phényle
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBTL00445EAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00445EA MAYBTL00445.1
Isothiocyanate de 4-(trifluorométhyl)phényle
Isothiocyanate de 4-(trifluorométhyl)phényle
Formule: C₈H₄F₃NS
MW: 203,19 g/mol
Point d'ébullition: 205…207 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 29…31 °C
Numéro MDL: MFCD00039645
Numéro CAS: 1645-65-4
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité