2,3,6-Trifluorobenzylamine
Danger
007964-1G 007964-5G
FLUO007964-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007964-1G FLUO007964-5G
2,3,6-Trifluorobenzylamine
2,3,6-Trifluorobenzylamine
Formule: C₇H₆F₃N
MW: 161,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236315
Numéro CAS: 230295-09-7
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité