2,5-Difluorobenzylamine
Danger
Synonyms: (2,5-Difluorophenyl)methanamine
004793-1G 004793-5G
FLUO004793-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004793-1G FLUO004793-5G
2,5-Difluorobenzylamine
2,5-Difluorobenzylamine
Formule: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Point d'ébullition: 76…78 °C (15 mmHg)
Densité: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010143
Numéro CAS: 85118-06-5
EINECS: 285-658-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité