2,6-Difluorobenzylamine
Danger
001963-25G 001963-5G
FLUO001963-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001963-25G FLUO001963-5G
2,6-Difluorobenzylamine
2,6-Difluorobenzylamine
Formule: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Point d'ébullition: 174…177 °C (1013 hPa)
Densité: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010144
Numéro CAS: 69385-30-4
EINECS: 273-983-9
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité