2-Fluorobenzylamine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
171940010 171940100 171940500
ACRO171940010EA 23.3 EUR InStock
ACRO171940010 ACRO171940100 ACRO171940500
2-Fluorobenzylamine 96%
2-Fluorobenzylamine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Point d'ébullition: 73…75 °C (13 mmHg)
Densité: 1.09 g/cm³
Point d'éclair: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008107
Numéro CAS: 89-99-6
EINECS: 201-957-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité