2-Fluorobenzylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15623.06 A15623.09 A15623.18
A15623.06EA 50.1 EUR InStock
A15623.06 A15623.09 A15623.18
2-Fluorobenzylamine 97%
2-Fluorobenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 89-99-6 Molecular Formula: C7H8FN Formula Weight: 125.15 Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.5170 Odour: Amine-like Boiling Point: 80-82°/18mm Beilstein Reference: 508109 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008107
Formule: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Point d'ébullition: 80…82 °C (18 mmHg)
Densité: 1.099
Point d'éclair: 67 °C (152 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008107
Numéro CAS: 89-99-6
EINECS: 201-957-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité