3,4-Difluorobenzylamine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO311530010EA 35.9 EUR InStock
ACRO311530010
3,4-Difluorobenzylamine 95%
3,4-Difluorobenzylamine
Formule: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Point d'ébullition: 174 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 31 °C
Densité: 1,21 g/cm³
Point d'éclair: 79 °C
Numéro MDL: MFCD00010145
Numéro CAS: 72235-53-1
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4920 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité