3,4-Difluorobenzylamine
Danger
004794-1G 004794-5G 004794-25G
FLUO004794-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004794-1G FLUO004794-5G FLUO004794-25G
3,4-Difluorobenzylamine
3,4-Difluorobenzylamine
Formule: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Point d'ébullition: 174 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 31 °C
Densité: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010145
Numéro CAS: 72235-53-1
EINECS: 276-503-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité