3-Fluorobenzylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
155500010 155500050 AC15550.1
ACRO155500010EA 34.2 EUR InStock
ACRO155500010 ACRO155500050 MAYBAC15550.1
3-Fluorobenzylamine 97%
3-Fluorobenzylamine
Formule: C₇H₈FN
Point d'ébullition: 87…89 °C (25 mmHg)
Densité: 1.09 g/cm³
Point d'éclair: 71 °C
Numéro MDL: MFCD00008113
Numéro CAS: 100-82-3
EINECS: 202-891-3
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5125 to 1.5175 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité