3-Fluorobenzylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B23527.14EA 254 EUR InStock
B23527.14 B23527.06 B23527.09
3-Fluorobenzylamine 97%
3-Fluorobenzylamine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Point d'ébullition: 186 °C
Densité: 1,097
Point d'éclair: 71 °C (159 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008113
Numéro CAS: 100-82-3
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité