4-Fluorobenzylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
171950250 171951000
ACRO171950250EA 61.6 EUR InStock
ACRO171950250 ACRO171951000
4-Fluorobenzylamine 97%
4-Fluorobenzylamine
Formule: C₇H₈FN
Point d'ébullition: 183…185 °C (760 mmHg)
Densité: 1.09 g/cm³
Point d'éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008120
Numéro CAS: 140-75-0
EINECS: 205-430-4
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5115 to 1.5155 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité