4-Fluorobenzylamine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A15486.30EA 515 EUR InStock
A15486.30 A15486.09 A15486.18
4-Fluorobenzylamine ≥98%
4-Fluorobenzylamine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Point d'ébullition: 182…183 °C
Densité: 1,095
Point d'éclair: 66 °C (150 °F)
Numéro MDL: MFCD00008120
Numéro CAS: 140-75-0
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité