4-Fluorobenzylamine
Danger
Synonyms: (4-Fluorophenyl)methanamine
006199-50G 006199-250G
FLUO006199-50GEA 0 EUR InStock
FLUO006199-50G FLUO006199-250G
4-Fluorobenzylamine
4-Fluorobenzylamine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Point d'ébullition: 183 °C (1013 hPa)
Densité: 1.09 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008120
Numéro CAS: 140-75-0
EINECS: 205-430-4
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité