2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)aniline
Attention
Synonyms: 3-Amino-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluidine, 3-Amino-α,α,α,4-tetrafluorotoluene, 3-Amino-4-fluorobenzotrifluoride
003129-25G 003129-100G 003129-500G
FLUO003129-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003129-25G FLUO003129-100G FLUO003129-500G
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)aniline
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅F₄N
MW: 179,12 g/mol
Point d'ébullition: 80…81 °C (26.7 hPa)
Densité: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007653
Numéro CAS: 535-52-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité