2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)aniline
Synonyms: 2-Amino-α,α,α,3-tetrafluorotoluene, 2-Amino-alpha,alpha,alpha,3-tetrafluorotoluene, 2-Amino-3-fluorobenzotrifluoride, α,α,α,6-Tetrafluoro-o-toluidine
001982-5G 001982-25G
FLUO001982-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001982-5G FLUO001982-25G
2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)aniline
2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅F₄N
MW: 179,12 g/mol
Point d'ébullition: 155 °C (1013 hPa)
Densité: 1.388 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00061242
Numéro CAS: 144851-61-6
ONU: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité