α,α,α-Trifluoro-m-toluidine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)aniline, 3-Aminobenzotrifluoride
A15910.0E A15910.22 A15910.36
A15910.0EEA 340 EUR InStock
A15910.0E A15910.22 A15910.36
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine ≥99%
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine
Purity: 99% CAS No.: 98-16-8 Molecular Formula: C7H6F3N Formula Weight: 161.13 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4800 Odour: Recognizable Melting Point: 5-6° Boiling Point: 187-189° Beilstein Reference: 387672 UN No.: 2948 MDL No.: MFCD00007797
Formule: C₇H₆F₃N
MW: 161,13 g/mol
Point d'ébullition: 187…189 °C
Point de fusion: 5…6 °C
Densité: 1.295
Point d'éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007797
Numéro CAS: 98-16-8
EINECS: 202-643-4
ONU: 2948
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité