α,α,α-Trifluoro-m-toluidine
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)aniline, 3-Aminobenzotrifluoride
001602-1KG 001602-5KG
FLUO001602-1KGEA 0 EUR InStock
FLUO001602-1KG FLUO001602-5KG
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine
Formule: C₇H₆F₃N
MW: 161,13 g/mol
Point d'ébullition: 187 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 5 °C
Densité: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007797
Numéro CAS: 98-16-8
EINECS: 202-643-4
ONU: 2948
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité