Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α,α,α-Trifluoro-m-toluidine

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 3-Aminobenzotrifluorure

MOLE30953929-500GEA 0 EUR InStock
MOLE30953929-500G
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine
α,α,α-Trifluoro-m-toluidine


Formule: C₇H₆F₃N
MW: 161,13 g/mol
Point d'ébullition: 187 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 5 °C
Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Numéro MDL: MFCD00007797
Numéro CAS: 98-16-8
ONU: 2948
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité