3-Fluoro-p-toluidine
Synonyms: 3-Fluoro-4-methylaniline, 4-Amino-2-fluorotoluene
001685-25G 001685-100G
FLUO001685-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001685-25G FLUO001685-100G
3-Fluoro-p-toluidine
3-Fluoro-p-toluidine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Point d'ébullition: 97 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 37 °C
Densité: 1.09 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007762
Numéro CAS: 452-77-7
EINECS: 207-212-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité