5-Fluoro-o-toluidine
Synonyms: 2-Amino-4-fluorotoluene, 5-Fluoro-2-methylaniline
001692-25G 001692-100G 001692-500G
FLUO001692-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001692-25G FLUO001692-100G FLUO001692-500G
5-Fluoro-o-toluidine
5-Fluoro-o-toluidine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Point d'ébullition: 203 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 36…38 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007764
Numéro CAS: 367-29-3
EINECS: 206-689-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité