α,α,α-Trifluoro-p-toluidine
Fournisseur: Thermo Scientific
SB00719DA SB00719EA
MAYBSB00719DAEA 0 EUR InStock
MAYBSB00719DA MAYBSB00719EA
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine
Formule: C₇H₆F₃N
MW: 161,13 g/mol
Point d'ébullition: 190 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3…8 °C
Densité: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064396
Numéro CAS: 455-14-1
EINECS: 207-236-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité