4-Fluoro-o-toluidine
Synonyms: 2-Amino-5-fluorotoluene, 4-Fluoro-2-methylaniline
001687-25G 001687-100G 001687-10G
FLUO001687-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001687-25G FLUO001687-100G FLUO001687-10G
4-Fluoro-o-toluidine
4-Fluoro-o-toluidine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Point d'ébullition: 207 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 14 °C
Densité: 1.1263 g/cm³ (18 °C)
Numéro MDL: MFCD00007832
Numéro CAS: 452-71-1
EINECS: 207-208-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité