4-Fluoro-m-toluidine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 4-Fluoro-3-méthylaniline
MOLEM64185919EA 0 EUR InStock
MOLEM64185919
4-Fluoro-m-toluidine
4-Fluoro-m-toluidine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Point d'ébullition: 85…86 °C (9 mmHg)
Point de fusion: 36 °C
Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00025294
Numéro CAS: 452-69-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité