3-Nitro-5-(trifluorométhyl)aniline
013752-1G 013752-5G
FLUO013752-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013752-1G FLUO013752-5G
3-Nitro-5-(trifluorométhyl)aniline
3-Nitro-5-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061229
Numéro CAS: 401-94-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité