4-Nitro-3-(trifluorométhyl)aniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Amino-2-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-nitrobenzotrifluoride
A13798.03 A13798.06
A13798.03EA 35.9 EUR InStock
A13798.03 A13798.06
4-Nitro-3-(trifluorométhyl)aniline ≥98%
4-Nitro-3-(trifluorométhyl)aniline
Purity: 98% CAS No.: 393-11-3 Molecular Formula: C7H5F3N2O2 Formula Weight: 206.13 Melting Point: 125-128° Beilstein Reference: 2650702 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00014717
Formule: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206,12 g/mol
Point de fusion: 125…128 °C
Densité: 1.752 g/cm³ (–123.15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014717
Numéro CAS: 393-11-3
EINECS: 206-884-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité