2-(Trifluorométhoxy)benzylamine
Danger
Synonyms: (2-(Trifluoromethoxy)phenyl)methanamine
007550-1G 007550-5G
FLUO007550-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007550-1G FLUO007550-5G
2-(Trifluorométhoxy)benzylamine
2-(Trifluorométhoxy)benzylamine
Formule: C₈H₈F₃NO
MW: 191,15 g/mol
Point d'ébullition: 77 °C (12 mmHg)
Numéro MDL: MFCD00085176
Numéro CAS: 175205-64-8
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité