3-(Trifluorométhoxy)benzylamine
Danger
007551-1G 007551-5G 007551-10G
FLUO007551-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007551-1G FLUO007551-5G FLUO007551-10G
3-(Trifluorométhoxy)benzylamine
3-(Trifluorométhoxy)benzylamine
Formule: C₈H₈F₃NO
MW: 191,15 g/mol
Point d'ébullition: 211 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 55 °C
Numéro MDL: MFCD00061267
Numéro CAS: 93071-75-1
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité