2,3-Difluoro-4-méthylanisole
005744-1G 005744-5G
FLUO005744-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005744-1G FLUO005744-5G
2,3-Difluoro-4-méthylanisole
2,3-Difluoro-4-méthylanisole
Formule: C₈H₈F₂O
Numéro MDL: MFCD01631321
Numéro CAS: 261763-32-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité