2,6-Difluoro-3-méthylanisole
005745-1G 005745-5G
FLUO005745-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005745-1G FLUO005745-5G
2,6-Difluoro-3-méthylanisole
2,6-Difluoro-3-méthylanisole
Formule: C₈H₈F₂O
MW: 158,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631341
Numéro CAS: 261763-33-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité