Alcool 2-(difluorométhoxy)benzylique
007855-5G 007855-10G 007855-1G
FLUO007855-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007855-5G FLUO007855-10G FLUO007855-1G
Alcool 2-(difluorométhoxy)benzylique
Alcool 2-(difluorométhoxy)benzylique
Formule: C₈H₈F₂O₂
MW: 174,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236226
Numéro CAS: 72768-94-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité