Alcool 3-(difluorométhoxy)benzylique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50345.03EA 198 EUR InStock
H50345.03 H50345.06
Alcool 3-(difluorométhoxy)benzylique
Alcool 3-(difluorométhoxy)benzylique
Formule: C₈H₈F₂O₂
MW: 174,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236227
Numéro CAS: 125903-81-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité