Alcool 4-(difluorométhoxy)benzylique
007857-5G 007857-1G
FLUO007857-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007857-5G FLUO007857-1G
Alcool 4-(difluorométhoxy)benzylique
Alcool 4-(difluorométhoxy)benzylique
Formule: C₈H₈F₂O₂
MW: 174,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236228
Numéro CAS: 170924-50-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité