Alcool 3-(trifluorométhoxy)benzylique
002125-1G 002125-5G 002125-10G 002125-25G
FLUO002125-1GEA 0 EUR InStock
FLUO002125-1G FLUO002125-5G FLUO002125-10G FLUO002125-25G
Alcool 3-(trifluorométhoxy)benzylique
Alcool 3-(trifluorométhoxy)benzylique
Formule: C₈H₇F₃O₂
MW: 192,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061270
Numéro CAS: 50823-90-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité