Alcool 4-(trifluorométhoxy)benzylique
002175-1G 002175-5G 002175-25G
FLUO002175-1GEA 0 EUR InStock
FLUO002175-1G FLUO002175-5G FLUO002175-25G
Alcool 4-(trifluorométhoxy)benzylique
Alcool 4-(trifluorométhoxy)benzylique
Formule: C₈H₇F₃O₂
MW: 192,14 g/mol
Point d'ébullition: 53…54 °C (0.5 mmHg)
Densité: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00036029
Numéro CAS: 1736-74-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité