Alcool 2,3-difluorobenzylique
Danger
001862-5G 001862-25G
FLUO001862-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001862-5G FLUO001862-25G
Alcool 2,3-difluorobenzylique
Alcool 2,3-difluorobenzylique
Formule: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Point d'ébullition: 197 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9 °C
Densité: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010312
Numéro CAS: 75853-18-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité