Alcool 2,6-difluorobenzylique
Attention
Synonyms: (2,6-Difluorophenyl)methanol
001961-25G 001961-100G
FLUO001961-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001961-25G FLUO001961-100G
Alcool 2,6-difluorobenzylique
Alcool 2,6-difluorobenzylique
Formule: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Point d'ébullition: 88 °C (14 mmHg)
Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004603
Numéro CAS: 19064-18-7
EINECS: 242-792-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité