Alcool 2,4-difluorobenzylique
Attention
Synonyms: 2,4-Difluorobenzyl Alcohol, (2,4-Difluorophenyl)methanol
001921-25G 001921-100G
FLUO001921-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001921-25G FLUO001921-100G
Alcool 2,4-difluorobenzylique
Alcool 2,4-difluorobenzylique
Formule: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Point d'ébullition: 52 °C (1013 hPa)
Densité: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009983
Numéro CAS: 56456-47-4
EINECS: 260-191-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité