Alcool 3,5-difluorobenzylique
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBSB01684.50EA 0 EUR InStock
MAYBSB01684.50 MAYBSB01684.1 MAYBSB01684EA
Alcool 3,5-difluorobenzylique
Alcool 3,5-difluorobenzylique
Formule: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Point d'ébullition: 97…99 °C (9 mmHg)
Densité: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010313
Numéro CAS: 79538-20-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité