Alcool 2,5-difluorobenzylique
Danger
Synonyms: (2,5-Difluorophenyl)methanol
001938-25G 001938-100G
FLUO001938-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001938-25G FLUO001938-100G
Alcool 2,5-difluorobenzylique
Alcool 2,5-difluorobenzylique
Formule: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Point d'ébullition: 197 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9 °C
Densité: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010627
Numéro CAS: 75853-20-2
EINECS: 278-325-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité