Alcool 3,4,5-trifluorobenzylique
007502-1G 007502-5G 007502-10G
FLUO007502-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007502-1G FLUO007502-5G FLUO007502-10G
Alcool 3,4,5-trifluorobenzylique
Alcool 3,4,5-trifluorobenzylique
Formule: C₇H₅F₃O
MW: 162,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00083527
Numéro CAS: 220227-37-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité