Alcool 2-fluorobenzylique
Synonyms: (2-Fluorophenyl)methanol, 2-Fluorobenzyl Alcohol
006196-25G 006196-100G
FLUO006196-25GEA 0 EUR InStock
FLUO006196-25G FLUO006196-100G
Alcool 2-fluorobenzylique
Alcool 2-fluorobenzylique
Formule: C₇H₇FO
MW: 126,13 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Densité: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004601
Numéro CAS: 446-51-5
EINECS: 207-170-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité