6-Fluoro-m-crésol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B20275.03 B20275.06
B20275.03EA 36.8 EUR InStock
B20275.03 B20275.06
6-Fluoro-m-crésol ≥97%
6-Fluoro-m-crésol
Purity: 97% CAS No.: 63762-79-8 Molecular Formula: C7H7FO Formula Weight: 126.13 Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.5105 Boiling Point: 172-174° Beilstein Reference: 2433017 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00190101
Formule: C₇H₇FO
MW: 126,13 g/mol
Point d'ébullition: 172…174 °C
Densité: 1.155
Point d'éclair: 67 °C (152 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190101
Numéro CAS: 63762-79-8
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité