6-Fluoro-m-crésol
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-5-methylphenol, 1-Fluoro-2-hydroxy-4-methylbenzene
007901-5G 007901-25G
FLUO007901-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007901-5G FLUO007901-25G
6-Fluoro-m-crésol
6-Fluoro-m-crésol
Formule: C₇H₇FO
MW: 126,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00190101
Numéro CAS: 63762-79-8
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité