Alcool 3-fluorobenzylique
Synonyms: (3-Fluorophenyl)methanol
002170-25G 002170-100G
FLUO002170-25GEA 0 EUR InStock
FLUO002170-25G FLUO002170-100G
Alcool 3-fluorobenzylique
Alcool 3-fluorobenzylique
Formule: C₇H₇FO
MW: 126,13 g/mol
Point d'ébullition: 104 °C (1013 hPa)
Densité: 1.16 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004631
Numéro CAS: 456-47-3
EINECS: 207-265-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité